missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poly(éthylène glycol), moyenne M.W. 200

Numéro de catalogue. AC192210051
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 L
5 L
Emballage:
Bouteille en plastique
Fût en plastique
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC192210051 5 L Fût en plastique
AC192210050 5 mL Bouteille en plastique
AC192210010 1 L Bouteille en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AC192210051 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 192210051

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62,07 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG
Nom de l’IUPAC éthane -1,2-diol
SOURIRES [H]OCCO

Spécifications

Nom ou substance chimique Poly(ethylene glycol)
Forme physique Liquide
Point de fusion -65,0 °C
Densité 1.1250g/mL
Quantité 5 L
Point d’éclair 171 °C
Valeur d’hydroxyle 534 à 591 mg de KOH/g
Spectre infrarouge Authentique
Emballage Fût en plastique
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Indice de réfraction 1,4580 à 1,4610
Gravité spécifique 1.125
Viscosité 60-70 mPa.s (20 °C)
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : soluble dans de nombreux solvants organiques
Eau 0,5% max. (K.F.)
Poids de formule 200
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

RUO – Usage réservé à la recherche