Learn More
Poly (chlorhydrate d’allylamine)
Description
Le poly(chlorhydrate d’allylamine) est utilisé dans les industries du film et des polymères ainsi que dans l’encapsulation cellulaire. De plus, elle est utilisée pour fabriquer des électrodes modifiées par l’hydrogel redox afin de mesurer les réponses enzymatiques. De plus, il est utilisé pour la préparation d’un revêtement antiréfléchissant composé de couches alternées de nanoparticules de poly(chlorhydrate d’allamine) et de silice.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Jaune |
| Nom ou substance chimique | Poly (Allylamine Hydrochloride) |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 50 g |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau. |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302-H317 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H302-H317 Harmful if swallowed. May cause an allergic skin reaction. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P270-P272-P280g-P301+P312-P302+P352-P330-P333+P313-P363-P501c |
| EINECSNumber | 415-050-2 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche