missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Argos Technologies™ Boîtes et séparateurs cryogéniques en carton de fibre
Description
- Un couvercle ajusté prévient la séparation accidentelle en cas de chute
- Utilisation dans des congélateurs mécaniques ou des réservoirs d’azote liquide jusqu’à –196 °C
- Construit en carton robuste avec un revêtement résistant à l’humidité
- Conçu avec de petits trous au fond pour permettre le drainage
Ces boîtes de stockage cryo/congélateur économiques offrent un excellent stockage à basse température. Le revêtement répulsif à l’humidité protège les boîtes contre les effets de l’azote liquide ou de la condensation.
Choisissez parmi une large gamme de boîtes et de séparateurs pour accueillir des tubes de 0,5 à 50 mL. Les boîtes peuvent être commandées avec des séparateurs pour une configuration complète ou sans séparateurs pour personnaliser vos besoins d’entreposage. La large gamme de séparateurs peut contenir de 16 à 196 tubes avec des diamètres allant de 8 à 33,5 mm. Commandez séparément des séparateurs de cellules supplémentaires et de remplacement.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Séparateur cellulaire de 100 places |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Carton fibreux |
| Forme | Carrée |
| Catégorie | Boîte de congélation |
| À utiliser avec (application) | Banque de sang, stockage d’échantillons pour les laboratoires universitaires et pour la réalisation d’inséminations artificielles, de procédures de cellules souches/moelle osseuse |
| Capacité | 100 Tubes |
| Dimensions (L x l x H) | 5,2 x 5,2 x 2 po. |