missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Boîtes de rangement en polypropylène de 81 places
Description
- L’impression alphanumérique noire et audacieuse permet un suivi précis des échantillons
- La serrure à clic garantit que la boîte ne s’ouvrira pas accidentellement, même si elle est placée à l’envers
- Un gros fermoir permet une ouverture facile avec des gants
- La plupart des 2 pouces rent. Étagères congélatrices
Les boîtes résistent à des températures allant de -80 °C à 121 °C, et ne se dégradent pas avec des dégels répétés. Chaque boîte présente une grille alphanumérique à l’extérieur et à l’intérieur, des anneaux empilés, et une surface mate adaptée aux marqueurs ou aux labels. Le dessus de la boîte est transparent pour une inspection visuelle facile des échantillons et le dessous est coloré pour une identification et une organisation supplémentaires. Les boîtes contiennent des microtubes de 0,5, 1,5 et 2,0 mL, ainsi que la plupart des marques de fioles cryogéniques.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Mixte |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Carrée |
| Catégorie | Cryo Box |
| Capacité | Tubes de 0,5, 1,5 et 2 mL |
| Quantité | Pack 5 |