missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pneumocandine B0 96,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pneumocandin B0 |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 50 mg |
| Poids de formule | 1065.23 |
| Pourcentage de pureté | ≥96,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Congélateur |