missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GVS PM 2.5 PTFE Membrane

Numéro de catalogue. 09317146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
46 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique)
09317146 46 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 09317146 Fournisseur GVS Code fournisseur 759310*

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

GVS PM 2.5 PTFE Membrane is a highpurity, thin membrane for PM 2.5 ambient air monitoring.

  • Each membrane is sequentially numbered with a chemically resistant polypropylene support ring
  • The low tare mass allows for accurate gravimetric determinations
  • No glues or adhesives are used in making the membranes and its stable design eliminates curling, keeping the membrane flat allowing for robot use

Spécifications

Jetable Single-use
Format Disc
Matériau PTFE
Rétention des particules 2 μm
Taille des pores 2 μm
Catégorie Membrane Filter
Diamètre (métrique) 46 mm