missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Collibri™ Mix maître d’amplification de bibliothèque

Numéro de catalogue. A38539050
Encompass
Change view
Click to view available options
Nb de réactions:
250
50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Nb de réactions
A38539050 50
A38539250 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. A38539050 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A38539050

Invitrogen™ Platinum SuperFi Library Amplification Master Mix est une solution prête à l’emploi conçue pour l’amplification des bibliothèques de séquençage (NGS) de nouvelle génération.

Le mélange maître inclut de la polymérase à ADN platine SuperFi™ en combinaison avec un tampon de réaction propriétaire contenant tous les composants nécessaires pour une amplification efficace de la bibliothèque avec un biais minimal et une précision supérieure.

 Les caractéristiques incluent :

  • Taux d’erreur minimals—à haute fidélité similaires aux méthodes sans PCR
  • Rendements élevés—à partir de quantités d’entrée minimes
  • Amplification uniforme minimale—du biais peu importe le contenu en GC

 

  • La polymérase à ADN platine SuperFi™ a des activités de 5’ à 3’ polymérases et de 3’ à 5’ exonucléases (relecture), mais manque d’activité de 5’ à 3’ exonucléases. Une activité de relecture exceptionnellement forte assure l’amplification des NGS bibliothèques avec une précision de séquence suprême, produisant NGS des taux d’erreur similaires aux méthodes sans PCR
  • Le tampon de réaction propriétaire contient tous les composants PCR et additifs nécessaires pour permettre une amplification efficace et uniforme de la bibliothèque, peu importe le contenu en GC, aidant ainsi à améliorer la couverture à travers les séquences riches en GC et AT ainsi que d’autres régions complexes. Une grande efficacité d’amplification permet d’utiliser moins de cycles pour atteindre le rendement désiré
  • La technologie de démarrage à chaud au platine inhibe l’activité de l’ADN polymérase à température ambiante, permettant la mise en place et le stockage de réactions PCR préassemblées à température ambiante jusqu’à 24 heures avant la PCR
  • Le mélange maître d’amplification Platinum SuperFi™ Library est complété par une teinture bleue inerte qui offre un soutien visuel lors du pipetage et réduit le risque d’erreurs lors de la réaction
  • Pour plus de commodité, nous offrons le Platinum SuperFi™ Library Amplification Master Mix avec Primer Mix, où le master mix est fourni avec un Primer Mix 10X ciblant les régions P5 et P7 des Illumina adaptateurs et qui est complété par une teinture jaune inerte. Le mélange des deux composants lors d’une réaction PCR rend la solution PCR finale verte, ce qui réduit encore le risque d’erreurs de pipetage

Specifications

Contenu et stockage 1 mix maître d’amplification de bibliothèque de 1,25 mL Collibri (2X) Stocker

à -20 °C.
Type d’échantillon ADN, ARN
Fidélité (vs. Taq) ≥100
Performance de la PCR pour les régions riches en GC Élevée
À utiliser avec (application) Séquençage
Démarrage à chaud Démarrage à chaud intégré
Nb de réactions 50
Bouts collants Bout rond
Gamme de produit Collibri
Type de produit Mix maître d’amplification de bibliothèque
Quantité 50 réactions
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace sèche
Durée du test Standard
Forme Liquide
Show More Show Less

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.