missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fil d’iridium de platine, diamètre de 0,25 mm (0,01 po), recuit, 99,9+% (base métallique)

Numéro de catalogue. AA39383BS
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 cm
50 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA39383BS 10 cm
AA39383BW 50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AA39383BS Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 039383BS

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Forme : environ 0,11g/10cm; Tempérament : doux | CAS : 7440-06-4 | Pt | 195,08 g/mol

Utilisé dans la fabrication de microélectrodes métalliques pour la stimulation électrique des tissus nerveux et dans les enregistrements électrophysiologiques. Inoculation des aiguilles et des fils de plomb pour les implants. Utilisé dans les matériaux d’électrodes, composant les boîtes à gel/chambres d’électrophorèse.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 6-4-7440
Formule moléculaire Pt
Poids moléculaire (g/mol) 195.08
Numéro MDL MFCD00011179
Clé InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nom de l’IUPAC Platine
SOURIRES [Pt]

Spécifications

Couleur De l’argent au gris
Nom ou substance chimique Platinum Iridium
Aspect Fil gris argenté
Quantité 10 cm
Odeur Inodore
Forme Câble (fil)
Fourchette de pourcentages d’essai >99.9%
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche