missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Complexe platine (0)-1,3-divinyle-1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane, soln. dans le polydiméthylsiloxane terminé en vinyle

Numéro de catalogue. AA4150803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA4150803 1 g
AA4150806 5 g
AA4150814 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA4150803 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 04150803

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 68478-92-2 | C8 H18 O Pt Si2 | 474,68 g/mol

Catalyseur pour l’ajout de Si-H aux oléfines, ajout de vinyle en silicone, catalyseur à température ambiante. Le complexe platine (0)-1,3-divinyle-1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane, soln. dans le polydiméthylsiloxane terminé en vinyle, est utilisé comme catalyseur dans la réaction d’hydrosilylation pour la préparation des trans-bêta-silanes et dans la réaction d’amination réductrice.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

  • Catalyseur pour ajout Si-H aux oléfines, ajout de vinyle en silicone, catalyseur à température ambiante

Identifiants chimiques

CAS 68478-92-2
Formule moléculaire C8 H18 O Pt Si2
Poids moléculaire (g/mol) 474.68
Numéro MDL MFCD00151662
Clé InChI RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, platinum salt, platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex solution, ksc628a5r, platinum 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, dimethyl vinyl silyl oxy-dimethyl-vinyl-silane; platinum, ethenyl ethenyldimethylsilyl oxy dimethylsilane platinum, platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex, platinum,1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
PubChem CID 10959889
SOURIRES [Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C

Spécifications

Nom ou substance chimique Platinum (0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex
Nom Remarque Soln. dans le polydiméthylsiloxane terminé en vinyle
Couleur Orange
Densité 0.984 g/mL
Point d’éclair >110 °C (230 °F)
Quantité 1 g
Sensibilité Sensible à l’humidité
Renseignements sur la solubilité Miscible avec du toluène, du xylène, de l’alcool isopropylique, de l’huile de silicone double vinyle et du poly(diméthylsiloxane) terminé en vinyle. Immiscible avec l’eau.
Nom de l’IUPAC éthényle-[éthényl(diméthyl)silyl]oxy-diméthylsilane; Platine
Poids de formule 474.68
Forme physique Liquide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H335
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche