missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Chlorhydrate PJ 34
Description
Inhibiteur puissant de la poly(ADP-ribose) polymérase (PARP) (EC50 = 20 nM). ∽1000 fois plus puissant que le 3-aminobenzamide (Cat. No 0788). Protège les cellules neuronales primaires contre la privation d’oxygène et de glucose in vitro et réduit la taille de l’infarctus suite à une ischémie cérébrale focale in vivo. Présente des effets protecteurs contre les lésions rénales induites par le cisplatine. Affiche également une activité aux kinases Pim-1 et Pim-2 à des concentrations plus élevées (les valeurs IC50 sont respectivement 3,7 et 16 μM).
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Chlorhydrate PJ 34 |
| Quantité | 10 mg |
| Poids de formule | 331.8 |
| Pureté | >98% |
| Poids moléculaire (g/mol) | 331.8 |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Dessécher à température ambiante |