missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Anhydride pivalique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P141425ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P141425ML 25 mL
P1414250ML 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P141425ML Fournisseur TCI America Code fournisseur P141425ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1538-75-6
Formule moléculaire C10H18O3
Poids moléculaire (g/mol) 186.25
Numéro MDL MFCD00008842
Clé InChI PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pivalic anhydride, trimethylacetic anhydride, 2,2-dimethylpropionic anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, anhydride, pivalic anydride, 2,2-dimethylpropanoic anhydride, trimethylacetic acid anhydride, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, 1,1'-anhydride, trimethylaceticanhydride, bispivalic anhydride
PubChem CID 15234
Nom de l’IUPAC 2,2-diméthylpropanoyl 2,2-diméthylpropanoate
SOURIRES CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique Pivalic Anhydride
Couleur Incolore
Quantité 25 mL
Numéro UN 2920
Poids de formule 186.25
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide