missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ 3UV Lampe (230V, 50Hz)

Numéro de catalogue. PI95035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 unité
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI95035 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI95035 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 95035

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Photoactivez les réticulateurs en méthodes de réticulation UV avec ces lampes UV compactes équipées d’ampoules de courte à longue longueur d’onde de 252 nm, 302 nm et 365 nm.

Thermo Scientific™ Pierce Les lampes UV sont des lampes ultraviolettes compactes et multifonctionnelles avec des réglages de longueurs d’onde sélectionnables par le cadran de 252 nm, 302 nm et 365 nm, spécialement utilisées avec des réticulateurs photoactivables et des méthodes de réticulation UV.

La 3UV lampe de UVP est une lampe ultraviolette compacte destinée aux applications UV ondes longues, moyennes et ondes courtes. Le design innovant de la lampe vous permet d'ajuster la longueur d'onde requise d'un simple mouvement de bouton. La lampe est compatible avec notre vaste gamme de réactifs réticulés photo-réactifs et de transfert de marques, incluant les acides aminés photo-réactifs pour découvrir les interactions protéiques dans la cellule.

Points clés :

  • Trois lampes multifonctionnelles – (254nm, 302nm, 365nm) sélectionnées d’un simple mouvement du cadran
  • Une conception unique – et efficace du réflecteur offre un maximum de lumière UV pour toutes les applications
  • Léger et ergonomique–, conçu pour un usage portatif ou stationnaire
  • Petite surface – : 15,5 po x 3 po x 4,5 po. (394 mm x 76 mm x 114 mm)
  • La lampe durable – présente une construction en aluminium et une finition résistante aux rayures
  • Les lampes polyvalentes – de 8 watts sont idéales pour une large zone d’illumination, comme les plaques de culture
  • Validée pour la – réticulation, nos chercheurs ont validé cette lampe pour une utilisation dans des applications de réticulation avec des réticulateurs photoactivables à la diazirine et à la phénylazide

Spécifications

Source lumineuse UV
Tension 230 V
Puissance 8 W
Longueur d’onde 365/302/254 nm
Aperçu général Pierce 3UV Lamp, 230 volts, 50 Hz (Europe)
Type de produit Lampe UV à triple longueur d’onde
Quantité 1 unité

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.