Learn More
Thermo Scientific™ 3UV Lampe (115V, 60Hz)
Description
Thermo Scientific™ Pierce Les lampes UV sont des lampes ultraviolettes compactes et multifonctionnelles avec des réglages de longueurs d’onde sélectionnables par le cadran de 252 nm, 302 nm et 365 nm, spécialement utilisées avec des réticulateurs photoactivables et des méthodes de réticulation UV.
La 3UV lampe de UVP est une lampe ultraviolette compacte destinée aux applications UV ondes longues, moyennes et ondes courtes. Le design innovant de la lampe vous permet d'ajuster la longueur d'onde requise d'un simple mouvement de bouton. La lampe est compatible avec notre vaste gamme de réactifs réticulés photo-réactifs et de transfert de marques, incluant les acides aminés photo-réactifs pour découvrir les interactions protéiques dans la cellule.
Points clés :
- Trois lampes multifonctionnelles – (254nm, 302nm, 365nm) sélectionnées d’un simple mouvement du cadran
- Une conception unique – et efficace du réflecteur offre un maximum de lumière UV pour toutes les applications
- Léger et ergonomique–, conçu pour un usage portatif ou stationnaire
- Petite surface – : 15,5 po x 3 po x 4,5 po. (394 mm x 76 mm x 114 mm)
- La lampe durable – présente une construction en aluminium et une finition résistante aux rayures
- Les lampes polyvalentes – de 8 watts sont idéales pour une large zone d’illumination, comme les plaques de culture
- Validée pour la – réticulation, nos chercheurs ont validé cette lampe pour une utilisation dans des applications de réticulation avec des réticulateurs photoactivables à la diazirine et à la phénylazide
Spécifications
Spécifications
| Source lumineuse | UV |
| Tension | 115 V |
| Puissance | 8 W |
| Longueur d’onde | 365/302/254 nm |
| Aperçu général | Pierce 3UV Lamp, 115 volts, 60 Hz (USA) |
| Type de produit | Lampe UV à triple longueur d’onde |
| Quantité | 1 unité |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.