missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ TMEA (tris(2-maléimidoétyl)amine)
Description
Thermo Scientific™ Pierce Le TMEA est un réticulateur trifonctionnel contenant trois groupes maléimides réactifs permettant la conjugaison et la polymérisation tripartitaux des molécules contenant du sulfhydryle.
Points clés :
- Groupe réactif : maléimide
- Réactif à : groupes sulfhydryles
Specifications
Specifications
| Réactivité chimique | Sulfhydryl-Sulfhydryl |
| Clivable | Non |
| Aperçu général | TMEA |
| Poids moléculaire (g/mol) | 386.36 |
| Pégylé | Non |
| Longueur du bras espaceur | 10.3 Å |
| Contenu et stockage | À la réception, conservez à 4 °C à l’abri de l’humidité. |
| Perméabilité cellulaire | Oui |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Conditions ambiantes |
| Gamme de produit | Pierce |
| Show More |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.