missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidine à haute sensibilité-HRP, prédiluée

Numéro de catalogue. PI21134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI21134 2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI21134 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21134
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Amplifiez le signal dans les méthodes de détection Western blot ELISA ou autres à base de biotine grâce à cette streptavidine exclusive, à fort rapport signal/bruit, conjuguée à la peroxydase et prête à l’emploi.

Thermo Scientific™ Pierce Le conjugué HRP de streptavidine à haute sensibilité est une protéine exclusive de liaison à la biotine conjuguée à la peroxydase qui offre une amplification du signal comme la poly-HRP et une stabilité de stockage exceptionnelle.

Cette variété spécialement fabriquée de protéine de streptavidine conjuguée à HRP répond aux besoins des scientifiques d'aujourd'hui pour une détection plus sensible dans ELISA les applications de blotting occidental. Le conjugué convient à l’utilisation avec des substrats chimiluminescents, chimifluorescents ou colorimétriques. Chaque conjugué HRP à haute sensibilité est emballé dans une solution stabilisée facile à utiliser qui permet un stockage pratique à 4 °C pendant au moins un an.

Points clés :

  • Une grande sensibilité – détecte de faibles niveaux de cible sans fond; obtient des rapports signal/bruit élevés

  • Utilisation – économique de moins de conjugué dans le blotting et ELISA applications occidentales, tout en obtenant d’excellents résultats

  • Flexible–, compatible avec les substrats typiques de peroxydase chimiluminescente, fluorescente et colorimétrique

  • Le format liquide stabilisé prêt à l’emploi – pratique signifie qu’il n’y a pas d’attente pour la décongélation et pas besoin d’aliquoter

Spécifications

Contenu et stockage Stockage à 4 °C pendant au moins un an.
Spécificité Biotine
Méthode de détection Colorimétrique, chimiluminescence, chimifluorescence
Enzyme HRP (peroxydase de raifort)
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Western Blotting, ELISA, ELISA
Gamme de produit Pierce
Étiquette ou colorant HRP (peroxydase de raifort)
Molécule cible Biotine
Quantité 2 mL

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.