Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Plaques enrobées de streptavidine
Description
Les microplaques recouvertes de streptavidine fournissent la fonction de liaison à la biotine nécessaire pour diverses ELISA procédures et autres tests basés sur des anticorps de capture biotinylés, des antigènes peptidiques et d’autres analytes tels que les oligonucléotides. Les plaques recouvertes de Streptavidine Pierce sont disponibles en plaques transparentes, blanches et noires pour être utilisées respectivement avec des méthodes de détection colorimétrique, chimiluminescente et fluorescente.
Thermo Scientific Pierce Les plaques enrobées de streptavidine sont des plaques de polystyrène pré-bloquées et prêtes à l’emploi pour lier des anticorps ou sondes biotinylés pour ELISA d’autres tests spécifiques à la cible.
Les caractéristiques des plaques enrobées de streptavidine incluent :
• La capacité de liaison approximative est ∼de 5 pmol biotine/puits
•. Immobilisation facile et douce des conjugués
• contenant de la biotine. Faible liaison•
non spécifique. Pas de dénaturation du composant protéique d’un conjugué lors de la liaison
•. Idéal pour se lier à de petites molécules hydrophiles biotinylées (par exemple, peptides) qui présentent généralement une faible liaison au polystyrène
•. Prébloqué avec votre choix de bloqueur, BSA ou SuperBlock tampon
blocant.Les plaques de liaison à la biotine sont idéales pour des applications où l’adsorption directe au polystyrène dénature les anticorps ou la molécule cible. La streptavidine est la protéine de liaison à la biotine la plus populaire et la plus largement disponible pour les méthodes de recherche. La sreptavidine a un point isoélectrique de 5 à 6, ce qui entraîne de faibles interactions non spécifiques.
Spécifications
Spécifications
| Propriété de fixation | Capacité standard, affinité |
| Format | Standard |
| Contenu et stockage | Sur le reçu, rangez les assiettes à 4 °C dans des pochettes non fermées. Une fois ouverts, placez les assiettes inutilisées dans un sac refermable avec un dessiccant et conservez à 4 °C. Les assiettes sont expédiées à température ambiante. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Gamme de produit | Pierce |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | Polystyrène |
| Nb de puits | 96 |
| Traitement de surface | Streptavidine |
| Afficher plus de résultats |