missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ SIA (iodoacétate de succinimidyle)

Numéro de catalogue. pi22349
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
PI22349 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI22349 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LSG22349

Reliez les amines aux sulfhydryles avec ce très court réticulateur composé de groupes NHS-ester et iodoacétyl (haloacétyl) aux extrémités d’un bras espaceur de 3 atomes (1,5A).

Thermo Scientific™ Pierce La SIA est un très court (1,5 Å) réticulateur pour la conjugaison amine-sulfhydryle via les groupes N-hydroxysuccinimide (NHS) ester et iodoacétyl.

Adapté à la capture des groupes amine et sulfhydryle à très proximité

Points clés :

  • Groupes réactifs : ester NHS et iodoacétyl
  • Réactif à : groupes aminés et sulfhydryles

Spécifications

Chemical Reactivity Amine-Sulfhydryl
Cleavable Non
Description SIA
Molecular Weight (g/mol) 283.02
PEGylated Non
Spacer Arm Length 1.5 Å
Content And Storage À la réception, conservez à 4 °C à l’abri de l’humidité.
Cell Permeability Oui
Shipping Condition Conditions ambiantes
Product Line Pierce
Labeling Method Marquage chimique
Crosslinker Type Hétérobifonctionnel
Reactive Moiety Haloacétyl, Ester du NHS
Spacer Court (<10 Å)
Form Solide
Quantity 50 mg
Solubility DMF, DMSO
Format Standard
Water Soluble Non
Product Type Réticulateur
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.