missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Trousse d’analyse lumineuse Renilla Luciferase

Numéro de catalogue. PI16167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit de réaction 1000
Trousse de réaction 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI16167 Kit de réaction 1000
PI16166 Trousse de réaction 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PI16167 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 16167
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Obtenir un signal de bioluminescence brillant et stable (demi-vie d’environ 3 heures) en présence de reporters luciférase Renilla.

Thermo Scientific™ Pierce Le kit de test lumineux Renilla Luciferase fournit un signal de bioluminescence extrêmement brillant et stable (demi-vie environ 3 heures), surtout en présence du reporter luciférase Renilla verte.

Ce kit d’analyse lumineuse de la luciférase Pierce contient des réactifs pour mesurer l’activité de la luciférase Renilla dans les lysats cellulaires. En présence de luciférase, le réactif phosphorescent fournit un signal bioluminescent stable et convient parfaitement aux luminomètres sans injecteurs ou au traitement par lots d’échantillons. La sortie lumineuse générée par la réaction luciférase peut être corrélée à la quantité de protéine luciférase produite, qui est proportionnelle à l’activité du promoteur alimentant l’expression de la luciférase. Les réactifs du test glow ont été optimisés pour obtenir de meilleurs résultats avec Thermo Scientific les plasmides Green Renilla Luc; cependant, ce kit glow peut être utilisé pour détecter l’activité d’autres dérivés de la luciférase Renilla qui utilisent la coelenterazine comme substrat.

Faits saillants

  • Détection sensible—et très sensible de l’activité de la luciférase Green Renilla
  • Stabilité—accrue de la stabilité du signal comparée aux tests flash
  • Simple—ne nécessite pas de luminomètre avec injecteurs
  • Réactifs de test compatibles—compatibles avec d’autres luciférases Renilla
  • Compatible—avec l’automatisation, adapté à des tests à haut débit
  • Convenient—contient un tampon universel de lyse cellulaire et un réactif optimisé pour le test glow
  • Safe—permet de réaliser des tests non radioactifs

Exige

Renilla luciférase et luminomètre ou autre instrument capable de surveiller la luminescence, comme l’ALF Varioskan ou les Varioskan LUX lecteurs de microplaques

Applications recommandées

Des études de promoteurs pour analyser les éléments cis-régulateurs et les facteurs trans-agissant; Dépistage de drogues; le dépistage de siRNA et de miARN; Des tests multiplexés pour étudier les effets hors cible; Essais de la localisation des protéines; Analyse des voies de transduction du signal; Études de splicing d’ARN

Spécifications

Catégorie Kits de dosage
Cible Luciférase, Renilla verte Luciférase
Quantité Kit de réaction 1000
Contenu et stockage À la réception, entreposez le kit à -80 °C ou rangez les composants individuels comme indiqué ci-dessus.
• Tampon Renilla Glow, 50 mL, conserver à 4 °C
• de cœlentérazine (100X), 0,5 mL, conserver à -80 °C
• Tampon de lyse cellulaire 2X, 60 mL, conserver à température ambiante
Essai Reporter Enzyme, Luciférase Reporter Essai
Cellules compatibles Cellules de mammifères
Méthode de détection Bioluminescence
À utiliser avec (équipement) Luminometer
Format 96-well Plate, 384-well Plate
Type d’étiquette Enzyme marquée
Propriétés de substrat Substance chimique
Technique Chimiluminescence améliorée
Type de substrat Substrat de luciférase
Gamme de produit Pierce
Substrat Coelenterazine
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.