missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Trousses rapides de test d’endotoxine pour caillots en gel

Numéro de catalogue. PIA43881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Sensibilité:
0,03 UE/ml
0,125 UE/ml
0,25 UE/mL
0,5 EU/mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Sensibilité
PIA43881 0,25 UE/mL
PIA43879 0,03 UE/ml
PIA43880 0,125 UE/ml
PIA43882 0,5 EU/mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. PIA43881 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A43881
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les kits rapides de test d’endotoxine à caillots en gel fournissent des résultats rapides et faciles à lire pour détecter la présence ou l’absence d’endotoxine bactérienne à Gram négatif dans l’échantillon testé. Le kit offre un résultat qualitatif « Réussi » ou « Échec », avec des options de sensibilité allant de 0,03 à 0,5 EU/mL, chacune supportant 10 tests.

L’endotoxine est un lipopolysaccharide (LPS) qui constitue une grande partie de la membrane externe de la paroi cellulaire chez les bactéries à Gram négatif. Le LPS est l’antigène le plus abondant à la surface cellulaire de la plupart des bactéries à Gram négatif. Thermo Fisher Scientific Les kits de test d’endotoxines Pierce Rapid Gel Clot fournissent des résultats qualitatifs rapides et faciles à lire indiquant la présence ou l’absence d’endotoxines. Ils conviennent mieux aux échantillons visqueux ou très colorés et sont disponibles dans une variété de sensibilités : 0,03, 0,125, 0,25 et 0,5 EU/mL.

Ces trousses d’essais rapides d’endotoxines par caillots de gel ont un protocole rapide et efficace, sont reproductibles et contiennent tous les réactifs et fournitures nécessaires pour chaque test. Chaque kit est suffisant pour 10 tests, utilisant 0,5 mL d’échantillon d’essai.

Les kits de test d’endotoxine Pierce Rapid Gel Clot utilisent des lysats d’amebocytes dérivés de l’hémolymphe du crabe fer de cheval Limulus pour détecter les niveaux d’endotoxines dans les échantillons. Le lysat d’amebocyte de Limulus (LAL) est largement utilisé comme test simple et sensible pour la détection des endotoxines. Lorsque l’endotoxine rencontre le lysat d’amebocyte, une série de réactions enzymatiques forme un caillot gélifiant. Dans un test positif, un caillot se formera dans le tube de l’échantillon, indiquant que la quantité d’endotoxine dans l’échantillon est supérieure ou égale à la sensibilité indiquée (en EU/mL) du kit. L’absence de formation de caillots de gel dans le tube est considérée comme un résultat négatif, indiquant une concentration d’endotoxine dans le tube à essai en dessous de la sensibilité du kit’.

Les endotoxines sont libérées dans leur environnement environnementant lorsque les bactéries à Gram négatif subissent une division cellulaire normale ou en grandes concentrations lorsqu’elles sont endommagées ou subissent une lyse cellulaire. Étant donné que les endotoxines sont pyrogènes (induisent la fièvre) chez les mammifères, identifier et surveiller les niveaux d’endotoxines est extrêmement important dans de nombreux domaines. Le test d’endotoxines sur les matières premières, les intermédiaires et les produits pharmaceutiques finaux est essentiel pour la sécurité des patients. Chaque lot de kit a un temps d’incubation défini pour le dossage qui est indiqué dans le certificat d’analyse accompagnant chaque kit. Ce kit n’est pas licencié par la FDA et ne doit pas être utilisé pour la mise en production finale de médicaments, dispositifs ou biologiques pharmaceutiques réglementés par la FDA.

Spécifications

Contenu et stockage • Tubes témoins positifs,
• tubes de réaction d’échantillons sans endotoxine,
• embouts
• de pipette sans endotoxines, bouteilles d’échantillons sans endotoxines,

entreposer l’échantillon et les tubes de réaction témoins positifs à 4 °C.
Conservez les pointes de pipette et les bouteilles d’échantillons à température ambiante.

Aperçu général Pierce™ Kit rapide de test d’endotoxine pour caillots en gel, 0,25 EU/mL
Format Équipement
Type de produit Dosage LAL du caillot de gel au point final
À utiliser avec (application) Ce kit n’est pas licencié par la FDA et ne doit pas être utilisé pour la mise en production finale de médicaments, dispositifs ou biologiques pharmaceutiques réglementés par la FDA. Usage exclusivement réservé à la recherche.
Gamme de produit Pierce
Quantité 10 tests
Sensibilité 0,25 UE/mL

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.