missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Sulfo-NHS de qualité premium (N-hydroxysulfosuccinimide)

Numéro de catalogue. PIPG82072
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PIPG82072 10 g
PIPG82071 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PIPG82072 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PG82072

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Optimisez les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales grâce à notre formulation de la plus haute qualité de ce réactif de modification N-hydroxysuccinimide.

Thermo Scientific Pierce Le Sulfo-NHS de qualité supérieure est notre formulation de la plus haute qualité de ce réactif de modification chimique N-hydroxysuccinimide, spécialement caractérisé pour les applications où l’intégrité du produit et la minimisation des risques sont primordiales.

Caractéristiques du Sulfo-NHS de qualité premium :

  • Utilisation du Sulfo-NHS—avec un réticulateur EDC pour préparer des réactifs esters réactifs à l’amine
  • Une identité et une pureté de haute qualité—confirmées par plusieurs tests, dont la RMN quantitative
  • L’intégrité—du produit améliore le niveau de tests et de caractérisation comparé à la qualité standard
  • Conservation—des lots : offre suffisante de lots anciens conservés pour assurer les tests futurs des procédés
  • Service de gestion—des changements Notification de contrôle des changements (CCN)
  • Révision cohérente—de la documentation de fabrication spécifique à chaque lot de fabrication

Applications :

  • Améliorer l’efficacité des réactions de couplage EDC
  • Convertir les carboxyles en esters de sulfo-NHS réactifs à l’amine
  • Impermable à la membrane pour le marquage de surface cellulaire
  • Enlacer les protéines avec des billes ou surfaces recouvertes de carboxyle de façon plus efficace
  • Activez des nanoparticules avec des esters sulfo-NHS réactifs à l’amine

Comparé au produit de qualité standard, le Sulfo-NHS de qualité Premium offre un soutien qualité et produit plus clairement définis en incluant (a) une augmentation des tests analytiques et de la caractérisation des produits, (b) une plus grande information spécifique au lot et une revue de l’assurance qualité, (c) une conservation étendue des échantillons de lots et (d) une notification de contrôle des modifications. Le Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimide) permet de contrôler et de modifier les réactions de réticulation au carbodiimide impliquant l’activation des carboxylates (—COOH) pour la conjugaison avec les amines primaires (—NH2). Les dérivés sont facilement synthétisés en mélangeant le sulfo-NHS avec une molécule contenant du carboxyle et un agent déshydratant tel que le carbodiimide EDC (EDAC). Cette méthode est à la base de la génération de nombreux types de réactifs de marquage protéique, incluant des colorants fluorescents réactifs à l’amine, des étiquettes d’affinité à la biotine et des composés de pégylation.

Références produits :

Guide d’application du Crosslinker — recherchez les références récentes dans la littérature pour ce produit

Produits connexes

  • Sulfo-NHS (N-hydroxysulfosuccinimide) (Cat. No 24510)
  • Pierce™ EDC de qualité premium (1-éthyl-3-(3-diméthylaminopropyl)carbodiimide hydrochlorhydrate) (Cat. Non. PG82073)

Spécifications

Réactivité chimique Amine-Carboxyl
Clivable Non
Poids moléculaire (g/mol) 217.13
Pégylé Non
Contenu et stockage À la réception, entreposez-le à 4 °C.
Perméabilité cellulaire Non
Shipping condition (Condition d'expédition) Conditions ambiantes
Gamme de produit Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement réactif Carbodiimide
Séparateur Court (<10 Å)
Forme Poudre
Quantité 10 g
Solubilité Eau
Format Standard, à usage unique, qualité premium
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur
Show More Show Less

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.