missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Mélange d’étalonnage en temps de rétention peptidique

Numéro de catalogue. PI88320
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
50 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
PI88320 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI88320 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LSG88320

15 peptides lourds synthétiques mélangés dans un rapport équimolaire pour tester et calibrer les équipements de chromatographie liquide (LC) et de spectrométrie de masse (LC-MS) en phase inverse.

Thermo Scientific™ Pierce Le mélange de calibration en temps de rétention peptidique permet aux utilisateurs de chromatographie liquide en phase inversée (LC) et de spectrométrie de masse (LC-MS) d’optimiser et de confirmer le bon fonctionnement de leur équipement.

Le mélange d’étalonnage du temps de rétention peptidique Pierce est utilisé pour optimiser et évaluer les paramètres LC, identifier la fenêtre totale d’élution peptidique et optimiser les paramètres de la SEP. Tester fréquemment le mélange tout au long de la durée de vie d’une colonne ou l’inclure dans des échantillons quantitatifs permet de surveiller et de normaliser la performance de LC-MS entre les échantillons et au fil du temps. Lorsqu’il est utilisé avec Thermo Scientific le logiciel Pinpoint 1.1, le mélange d’étalonnage sert à prédire les temps de rétention des peptides à partir de la séquence peptidique et à faciliter le transfert des méthodes entre les plateformes LC-MS.

Points clés :

  • Évaluation de la chromatographie et de la performance des instruments MS
  • Prédiction de la rétention peptidique à travers plusieurs plateformes d’instruments
  • Prédiction du temps de rétention peptidique à partir de la séquence en utilisant le facteur d’hydrophobie calculé
  • Optimisation des fenêtres d’acquisition programmée des MS pour une meilleure quantification et une augmentation du multiplexage
  • Norme interne pour normaliser la variation des temps de rétention et des intensités de pointe entre les relances

Spécifications

Description Mélange d’étalonnage en temps de rétention peptidique
Formulation Mélange de 15 peptides lourds synthétiques à 0,5 uM chacun
Product Type Mélange d’étalonnage en temps de rétention peptidique
Sufficient For 5 à 100 utilisations
Quantity 50 μL
For Use With (Application) LC-MS