missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Colonnes de spins de désalage peptidique
Description
Thermo Scientific Pierce Les colonnes de spin de désalement peptidique sont des colonnes de centrifugation prêtes à l’emploi qui permettent un désalage efficace des échantillons de peptides après la digestion enzymatique. La résine hydrophobe polymère contenue dans chaque colonne offre d’excellentes caractéristiques de liaison et de récupération pour les échantillons de peptides en préparation à la spectrométrie de masse et à d’autres méthodes. Chaque colonne de spin peut se lier de 5 μg à 5 mg de peptides natifs et marqués par le TMT. Le format de colonne de spin permet de traiter plusieurs échantillons (10 –300 μL chacun) en parallèle en environ 30 minutes.
La spectrométrie de masse est essentielle pour étudier les composés biologiques. Cependant, bon nombre des tampons et réactifs utilisés pour la préparation des échantillons interfèrent avec l’analyse par spectrométrie de masse, ce qui entraîne une mauvaise qualité des spectres et une sensibilité réduite. Les colonnes de spin de dessalage peptidique Pierce sont conçues pour éliminer de nombreux contaminants hydrophiles interférents avec une perte minimale d’échantillon, permettant ainsi une analyse sensible et complète des échantillons de protéines digérées par spectrométrie de masse.
• Éliminer les—contaminants interférant avec la SEP, réduit significativement la suppression du signal et améliore la sensibilité en spectrométrie
• de masse. La résine polymère hydrophobe à haute capacité—de liaison permet la récupération des charges peptidiques natives et marquées par TMT, passant de 5 μg à 5 mg•
. La résine facile à utiliser—est fournie sous forme de colonne de spin à usage unique, adaptée aux tubes
• courants de 2 mL. Compatible—.La résine est validée avec une variété d’échantillons complexes, y compris des peptides marqués par TMT, et est stable dans des conditions de pH extrêmes
• Éliminer les—contaminants interférant avec la SEP, réduit significativement la suppression du signal et améliore la sensibilité en spectrométrie
• de masse. La résine polymère hydrophobe à haute capacité—de liaison permet la récupération des charges peptidiques natives et marquées par TMT, passant de 5 μg à 5 mg•
. La résine facile à utiliser—est fournie sous forme de colonne de spin à usage unique, adaptée aux tubes
• courants de 2 mL. Compatible—.La résine est validée avec une variété d’échantillons complexes, y compris des peptides marqués par TMT, et est stable dans des conditions de pH extrêmes
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Colonnes de dessalement par centrifugation |
| Gamme de produit | Pierce |
| Contenu et stockage | À conserver à 2 –8 °C. |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Type de produit final | Peptide |
| Méthode de détection | Spectrométrie de masse |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Quantité | 25 colonnes |