missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Plaques à grande capacité revêtues

Numéro de catalogue. PI15508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Nb de puits:
384
96
Format:
Plaque de bande
Standard
Méthode de détection:
Chimiluminescence
Colorimétrique
Fluorescence
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Nb de puits Format Méthode de détection
PI15508 Transparent 96 Plaque de bande Colorimétrique
PI15510 Noir 96 Standard Fluorescence
PI15513 Noir 384 Standard Fluorescence
PI15507 Transparent 96 Standard Colorimétrique
PI15509 Blanc 96 Standard Chimiluminescence
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. PI15508 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LSG15508

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin Les plaques revêtues de haute capacité de liaison (HBC) sont des microplaques de polystyrène pré-bloquées et prêtes à être utilisées pour des tests impliquant des anticorps biotinylés ou des molécules marquées à la biotine.

Les plaques de liaison à la biotine sont idéales pour des applications où l’adsorption directe au polystyrène dénature les anticorps ou la molécule cible. Thermo Scientific NeutrAvidin La protéine est de l’avidine qui a été déglycosylée pour empêcher la liaison non spécifique à la lectine. Avec un pI proche du neutre (6,3), cela entraîne des interactions non spécifiques plus faibles dans certaines applications comparativement à la streptavidine. NeutrAvidin La protéine ne possède pas la séquence bactérienne RYD que l’on trouve sur la streptavidine, ce qui élimine la liaison non spécifique grâce au domaine de liaison RGD des récepteurs d’adhésion présent dans une variété de cellules.

Thermo Scientific NeutrAvidin™ Les plaques à haute capacité revêtues sont conçues pour se lier aux oligonucléotides biotinylés et aux peptides avec une efficacité de liaison supérieure à celle des autres plaques commercialement disponibles.

Les caractéristiques des Thermo Scientific Pierce plaques enduites incluent :

  • La technologie – unique de revêtement de plaques entraîne une forte capacité de charge et de liaison
  • NeutrAvidin Les plaques enrobées de protéines – ont jusqu’à deux fois la capacité de liaison des plaques typiques
  • Une protéine robuste et sensible – NeutrAvidin offre moins de liaison non spécifique pour améliorer les rapports signal/bruit
  • Une plage – dynamique plus large étend la plage quantitative, donc il y a moins besoin de dilutions
  • Gagner du temps – avec des plaques pré-bloquées afin de réduire le nombre d’étapes d’analyse
  • Les formats – de test flexibles choisissent entre des formats à 96 et 384 puits dans une variété de couleurs

La technologie propriétaire de revêtement de plaques utilisée pour fabriquer ces Thermo Scientific Pierce plaques revêtues donne des plaques à grande capacité avec une limite de détection plus large que les plaques à capacité de liaison ordinaires. La courbe standard présente une plus grande linéarité pour détecter de petites molécules biotinylées telles que les peptides et les oligonucléotides, ce qui entraîne une plus grande précision dans les essais.

Pour la détection de faibles concentrations (ng/mL) d’anticorps biotinylés et d’autres protéines, consultez

Pierce™ NeutrAvidin™ Plaques à haute sensibilité revêtues, transparente, bande à 8 puits

Spécifications

Propriété de fixation Haute capacité, affinité
Format Plaque de bande
Contenu et stockage Sur le reçu, rangez les assiettes à 4 °C dans des pochettes non fermées. Une fois ouverts, placez les assiettes inutilisées dans un sac refermable avec un dessiccant et conservez à 4 °C.
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produit NeutrAvidin Pierce
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Matériau Polystyrène
Nb de puits 96
Traitement de surface NeutrAvidin Protéine
Nb par paquet 5 plaques
Plaque de blocage SuperBlock™ Tampon
Quantité 5 plaques
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats