missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ NeutrAvidin™ Agarose

Numéro de catalogue. PI29201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
10 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI29201 10 mL
PI29200 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PI29201 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 29201
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Des billes et colonnes d’acrylamide et d’agarose d’avidine spécialement modifiée et stabilisée en pH; L’alternative à faible coût aux supports de liaison à la biotine de streptavidine.

Thermo Scientific™ Pierce NeutrAvidin Les résines offrent moins de liaison non spécifique et de résultats nettoyants que l’avidine ou la streptavidine pour de nombreux types de procédures d’affinité à la biotine.

Informations complémentaires et commande en ligne

NeutrAvidin L’agarose et UltraLink™ les résines sont des alternatives supérieures aux billes d’avidine et de streptavidine dans de nombreuses applications d’affinité à base de biotine. NeutrAvidin La protéine est un dérivé modifié de l’avidine qui combine plusieurs caractéristiques clés pour fournir une protéine de liaison à la biotine avec des propriétés de liaison non spécifiques exceptionnellement faibles. L’avidine native est fortement glycosylée, ce qui explique son pI élevé et ses propriétés de liaison non spécifiques. En revanche NeutrAvidin , Protein ne contient pas de glucides et possède un point isoélectrique quasi neutre (6,3), des caractéristiques qui offrent une liaison non spécifique très faible et une utilité plus large dans diverses applications.

NeutrAvidin Les résines sont préparées en couplant NeutrAvidin covalentement des protéines à l’agarose perlée ou UltraLink au Biosupport à l’aide de chimies efficaces et stables, ce qui donne NeutrAvidin de l’agarose et UltraLink des résines résistantes à la lixiviation et stables entre pH 2 et 11. Ces produits sont d’excellents choix pour une variété d’applications de purification d’affinité à petite ou grande échelle impliquant des macromolécules biotinylées, y compris la séparation de molécules biotinylées à partir d’échantillons et l’immunoprécipitation d’antigènes à l’aide d’anticorps marqués à la biotine.

Points clés :

  • Faible liaison – non spécifique contrairement à l’avidine, NeutrAvidin la protéine ne contient pas de glucides, éliminant les problèmes de liaison non spécifiques causés par les sucres; contrairement à la streptavidine, NeutrAvidin la protéine n’a pas de séquence Arg-Tyr-Asp, ce qui peut être une source de liaison aux molécules de surface cellulaire

  • Les résines polyvalentes agarose – (à base de polysaccharides) et UltraLink Biosupport (à base d’acrylamide) offrent deux options différentes pour des conditions expérimentales particulières et sont compatibles avec l’écoulement gravitationnel, le spin et FPLC les méthodes

  • Disponible en plusieurs formats–, choisissez entre deux types de résine, des préparations régulières ou de grande capacité, et des formats d’emballage à petite ou grande échelle (des tailles en vrac sont également disponibles)

  • Performance supérieure – La résine de haute capacité a une capacité de liaison supérieure à celle des meilleurs produits de streptavidine pour les meilleurs fournisseurs alternatifs, permettant l’utilisation de petites quantités de résine pour les expériences

Caractéristiques spécifiques à chaque article :

  • Les résines d’agarose sont de l’agarose perlée réticulée à 6%
  • UltraLink Les résines sont un support en acrylamide perlée (UltraLink Biosupport)
  • Les résines plus et haute capacité ont une charge NeutrAvidin de protéines plus élevée que les formes régulières

Recommandé dans les domaines suivants :

Immunoprécipitation; Purifiant les protéines qui se lient aux ligands biotinylés; Capture des protéines biotinylées de surface cellulaire; Purification des peptides biotinylés

Spécifications

Contenu et stockage À la réception, entreposez-le à 4 °C. Ne congelez pas la résine. Le produit est expédié à température ambiante.
Granulométrie 45 à 165 μm
Gamme de produit NeutrAvidin, Pierce
Quantité 10 mL
Cible Molécule marquée à la biotine
Catégorie Agarose
Phase stationnaire NeutrAvidin Protéine
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine d’agarose

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.