Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Kits IP magnétiques compatibles MS
Description
L’immunoprécipitation est souvent nécessaire pour la détection et la quantification de protéines à faible abondance ou d’événements de signalisation rares. L’analyse par spectrométrie de masse repose sur deux méthodes pour la détection des protéines à faible abondance : la surveillance de réactions uniques (SRM) et la surveillance parallèle des réactions (PRM), qui permettent l’isolement, la planification et la quantification de peptides protéotypiques sélectionnés. Ces kits IP ont été optimisés pour une immunoprécipitation efficace et une co-immunoprécipitation des protéines cibles, et sont directement compatibles avec la préparation et l’analyse d’échantillons de SEP en aval.
• peptidique en solution La procédure sensible—enrichit avec succès les protéines à faible abondance (basse plage NG)
• Les échantillons enrichis en fond—contiennent des résidus
• de détergent minimes Réduction de la contamination—par anticorps Biotinylation par anticorps avec enrichissement de streptavidine réduit la contamination dans l’éluat comparativement à d’autres méthodes •
IP Robuste—la procédure et les réactifs ont été vérifiés avec de nombreuses cibles afin d’assurer un enrichissement constant des protéines à faible abondance (plage NG) avec au moins deux peptides identifiés par protéine
. Le Thermo Scientific Pierce kit IP magnétique compatible MS (Protéine A/G) utilise des billes magnétiques Pierce Protein A/G de haute qualité pour offrir une plus grande flexibilité de capture des anticorps que la protéine A ou G seule. Le Thermo Scientific Pierce kit IP magnétique compatible MS (Streptavidin) utilise des billes magnétiques Pierce Streptavidine de haute qualité pour une utilisation avec des anticorps biotinylés, qui peuvent être achetés commercialement ou étiquetés à l’aide du kit de biotinylation des anticorps Pierce pour IP. Après la procédure d’immunoprécipitation, la fraction d’élution enrichie par cible est prête pour la digestion tryptique en solution pour l’analyse LC-MS sans avoir besoin de purification du gel, d’élimination du détergent ou de désalage. De plus, les réactifs et procédures ont été validés à la fois par séparation magnétique manuelle et automatisée.
Applications
• Enrichissement de cibles à faible abondance pour améliorer la sensibilité
• à la SEP Identification des protéines cibles non détectables par western blotting •
Quantification des protéines cibles par analyse
• LC-MS Dépistage des anticorps contre IP-MS
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Billes magnétiques protéiniques A/G |
| À utiliser avec (équipement) | KingFisher™ Flex, support magnétique |
| Type de produit | Kit IP Magnétique |
| Gamme de produit | Pierce |
| Suffisant pour | 40 réactions |
| Contenu et stockage | Billes magnétiques Protein A/G, tampon de lyse cellulaire IP-ms de 1 mL , tampon de lavage A de 100 mL , tampon de lavage B de 75 mL ip-ms, tampon d’élution IP-ms de 40 mL , 6 mL de MgCl2 (1 M), 0,75 mL à conserver au réfrigérateur (2° à 8 °C). |
| Matériau de départ | Échantillons de protéines, Lysat cellulaire |
| Type de produit final | Protéine |
| Méthode de détection | Spectrométrie de masse |
| Format | Équipement |
| Afficher plus de résultats |