missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Trousse de préparation Mouse IgG1 Fab et F(ab')2

Numéro de catalogue. PI44980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit de 2,5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI44980 Kit de 2,5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI44980 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LSG44980
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Digérez efficacement les anticorps IgG1 de souris en fragments Fab ou F(ab')2 avec la protéase ficine immobilisée.

Thermo Scientific™ Pierce Souris IgG1; Les kits de préparation Fab et F(ab')2 utilisent la protéase ficine immobilisée pour digérer efficacement l'IgG 1 de la souris en fragments Fab ou F(ab')2 , selon les conditions de réaction choisies.

Les kits utilisent la protéase ficine pour digérer enzymatiquement la portion Fc de l'IgG entière afin de produire des fragments Fab ou F(ab')2 . Comme la protéase ficine est fournie sous forme immobilisée sous forme de résine agarose perlée, la réaction de digestion est facilement arrêtée en retirant la résine de la solution d’IgG; Le résultat est la digestion de produits sans enzymes. Une procédure optimisée ainsi qu’un désalage haute performance ainsi que des colonnes de spin de protéine A rendent ces kits faciles à utiliser.

Points clés :

  • Produits – de digestion sans enzymes, la ficine immobilisée (résine d’agarose perlée) permet de contrôler la réaction de digestion et d’éliminer complètement les fragments d’anticorps résultants de la protéase

  • Optimisée pour l’IgG1 – chez la souris, la procédure du kit est spécifiquement optimisée pourles anticorps IgG 1 monoclonaux de souris, offrant le meilleur rendement possible pour cette sous-classe d’anticorps

  • Le kit haute capacité – permet la digestion et la purification allant jusqu’à 4 mg d’IgG à la fois. Utilisez le kit de taille standard pour fragmenter 0,25 à 4 mg d’IgG, et le kit micro pour 25 à 250 μg d’IgG

  • Les kits complets et faciles à utiliser – incluent tous les réactifs, colonnes de rotation et accessoires nécessaires à la préparation et à la purification des fragments d’anticorps

Comprend :

Résine d’agarose ficine, cystéine, tampon de digestion, colonnes de protéine A avec tampons de liaison et d’élution, colonnes de dessalage de spin et accessoires

Spécifications

Contenu et stockage Suffisant pour : 10 échantillons d’anticorps, chacun contenant 0,25 à 4 mg
• d’IgG Pierce Ficin Agarose, 2,5 mL
• de cystéine-HCl, 1 g
• de tampon de digestion IgG1 de souris, 120 mL
NAb • de colonne de spin Protein A Plus, 1 mL, 1 tampon de liaison protéine A de colonne
•, tampon d’élution IgG de 120 mL
•, colonnes spin de 120 mL
• Zeba, 7K MWCO, 2 mL, 10 colonnes
• spin, 0,8 mL, 10 colonnes,
• tubes microcentrifuges, 2 mL, 30 tubes stockés

à 4 –8 °C.
Gamme de produit Pierce
Quantité Kit de 2,5 mL

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.