missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Réactif MM(PEG)12 méthyl-PEG-maléimide
Description
Thermo Scientific™ Pierce MM(PEG)12 est un composé polyéthylène glycol terminé méthylène (3 fois 12 unités PEG) activé par un groupe maléimide pour la pegylation covalente des sulfhydryles sur des protéines (par exemple, des cystéines) ou des surfaces de test.
MM(PEG)n est l’abréviation d’un ensemble de composés ayant des entretoises de polyéthylène glycol (PEG) avec des groupes méthyle (—CH3) et maléimide sulfhydryl-réactifs à des extrémités opposées. Les molécules non ramifiées, hydrophiles et de longueur discrète, prennent la forme de méthyl-PEGn-Maléimide, où l’indice “n” désigne 12 ou 24 unités d’éthylène glycol. La maléimide est spontanément réactive avec les groupes sulfhydryle (—SH), permettant une PEGylation efficace des protéines, peptides et autres molécules contenant de la cystéine ou du thiol.
Points clés :
- Activé par le maléimide pour une PEGylation efficace des groupes sulfhydryles au pH 6,5-7,5; La réaction du groupe maléimide entraîne la formation de liaisons thioéther stables et irréversibles
- Réactifs de PEGylation entièrement caractérisés avec des longueurs de chaîne PEG définies; molécules de poids moléculaire discret pour assurer la constance des performances dans les applications de modification des protéines
- Fourni avec 12 ou 24 unités d’éthylène glycol, permettant d’optimiser les procédures de modification pour une application spécifique tout en conservant tous les avantages associés à la PEGylation des protéines
- L’espaceur PEG offre des avantages uniques, notamment une stabilité accrue, une tendance réduite à l’agrégation et une immunogénicité réduite
- Des instructions faciles à suivre augmentent les chances d’un résultat réussi
Spécifications
Spécifications
| Réactivité chimique | Thiol |
| Aperçu général | Pierce MM(PEG)12 |
| Contenu et stockage | À la réception, le magasin s’est desséché à 4 °C. Le produit est expédié à température ambiante. |
| Type d’étiquette | Polyéthylène glycol (PEG), groupes bloqueurs |
| Groupement réactif | Maléimide |
| Séparateur | 12 unités d’éthylène glycol |
| Forme | Poudre |
| Quantité | 100 mg |
| Solubilité | Eau |
| Type de produit | Réactif du Maleimide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.