Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Plaques activées par l’anhydride maléique
Description
Les plaques activées par anhydride maléique Pierce sont utiles pour immobiliser les peptides et autres ligands qui ne recoudent pas efficacement par adsorption passive. La réaction des groupes anhydride maléique avec les amines primaires (–NH2) entraîne la formation de liaisons amides stables à pH neutre et au-dessus. Les conditions acides hydrolysent la liaison; par conséquent, les réactions de revêtement sont mieux réalisées au pH 8 à 9, et les plaques réagies sont mieux utilisées à un pH supérieur à 7 pour ELISA et d’autres méthodes.
Ces Thermo Scientific Pierce plaques à 96 puits activées par anhydride maléique sont des plaques claires à 96 puits qui permettent l’attachement de peptides contenant de l’amine et d’autres molécules aux puits de microplaques pour une utilisation dans les tests de liaison.
Caractéristiques des plaques activées par l’anhydride maléique :
• Réagir spontanément avec les amines
• primaires Une approche directe et simple pour fixer covalentement les molécules à la surface du puits d’une EIA plaque
• L’anhydride maléique maintient son intégrité et sa disponibilité pour le couplage pendant des mois dans des conditions sèches à température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Propriété de fixation | Capacité standard, covalent |
| Format | Standard |
| Contenu et stockage | Sur le reçu, stockez les assiettes à température ambiante. Produit expédié à température ambiante. |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Gamme de produit | Pierce |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Plaque de détection, immunoanalyse, ELISA |
| Matériau | Polystyrène |
| Nb de puits | 96 |
| Traitement de surface | Anhydride maléique |
| Afficher plus de résultats |