missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ LTQ Solution d’étalonnage des ions positifs ESI

Numéro de catalogue. PI88322
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI88322 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI88322 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $656.46
    $620.95 / chaque

    Économisez $35.51

    5.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Étalonner LTQ les spectromètres de masse , LTQ Orbitrap, LXQ et LCQ FLEET à l’aide d’un mélange de molécules ionisables hautement purifiées conçu pour l’étalonnage en mode positif.

Thermo Scientific™ Pierce LTQ La solution d’étalonnage d’ions positifs ESI est un mélange de molécules ionisables hautement purifiées, spécialement conçu pour l’étalonnage en mode positif des Thermo Scientific™ instruments à piège à ions et orbitrap.

La solution d’étalonnage d’ions positifs ESI Pierce LTQ est une formulation liquide prête à l’emploi, idéale pour effectuer rapidement l’étalonnage de routine nécessaire au maintien de la robustesse des Thermo Scientific spectromètres de masse. La solution d’étalonnage LTQ des ions positifs ESI est fabriquée dans une ISO installation 9001 et chaque lot est contrôlé par la qualité avec des spécifications strictes. La solution stable est fournie dans une bouteille de PTFE étanche et de haute pureté.

Points clés :

  • Un mélange de pics – forts de caféine, MRFA et Ultramark 1621 dans une solution acétonitrile/méthanol/acétique

  • Prêt à l’emploi –, chargez la norme de référence de masse dans une seringue et injectez dans l’instrument

  • – Des réactifs de haute pureté de spectrométrie de masse dans un contenant non lixiviable

  • Stockage stable – à température ambiante pendant plus d’un an

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Solution d’étalonnage
Gamme de produit Pierce
Contenu et stockage Conservez entre 2 °C et 8 °C.
Matériau de départ Peptides
Type de produit final Peptides
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Étalonnage
Quantité 10 mL
Forme Liquide

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.