missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Jacalin Agarose

Numéro de catalogue. PI20395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI20395 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI20395 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 20395
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Purifiez l’IgA humain du sérum ou du colostrum ou éliminez efficacement l’IgA contaminant des échantillons d’IgG avec cette résine d’affinité spécifique.

Thermo Scientific™ Pierce L’agarose de jacaline permet la purification par affinité spécifique de l’IgA humain provenant du sérum ou du colostre, ou l’élimination efficace de l’IgA contaminant des échantillons d’IgG.

La jacaline est une lectine liant l’alpha-D-galactose extraite des graines de jacquier (Artocarpus integrifolia). Cette lectine est une glycoprotéine (environ 40 kDa) composée de quatre sous-unités identiques. Le jacalin se lie à l’IgA1 humain (aussi appelé IgA sérique ou sécrétoire) avec une grande spécificité. Ainsi, la jacaline immobilisée sur de l’agarose perlée réticulée est utile pour purifier l’IgA humain de l’IgG et de l’IgM dans des échantillons de sérum ou de colostrum.

Points clés :

  • Le Jacalin – immobilisé lie spécifiquement l’IgA1 humain (pas l’IgA2 humain ni l’IgA d’autres espèces).

  • La résine à capacité – de liaison est chargée d’environ 4,5 mg de résine Jacalin/mL et lie efficacement de 1 à 3 mg de résine IgA1/mL humaine

  • Le support de – la résine d’agarose est composé à 6% d’agarose perlée réticulée, la résine la plus populaire et polyvalente pour les méthodes de purification par affinité protéique

Recommandé dans les domaines suivants :

Purifier l’IgA1 humain du sérum ou du colostrum; purifier ou éliminer l’IgA des échantillons d’immunoglobulines; Séparer l’IgA1 de l’IgA2

Spécifications

Type de produit Agarose
Gamme de produit Pierce
Type de colonne Résine d’agarose, affinité
Format Flacon
Phase stationnaire Lectin
Cible de purification Anticorps IgA
Contenu et stockage À la réception, entreposez le produit à 4 °C. Le produit est expédié à température ambiante. Ne congelez pas le produit.
Quantité 5 mL

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.