missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Mélange standard de protéines intactes

Numéro de catalogue. PIA33527
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 76 μg
5 x 76 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PIA33527 5 x 76 μg
PIA33526 1 x 76 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PIA33527 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A33527
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Spécifications

À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Mélange standard de protéines intactes
Gamme de produit Pierce
Contenu et stockage 5 fioles, conserver à -5 à -30 °C
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
Étape du flux de travail Étalonnage
Quantité 5 x 76 μg
Forme Poudre

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.