Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Résine Ni-IMAC à haute capacité compatible EDTA
Description
La résine Ni-IMAC Pierce à haute capacité compatible EDTA est conçue pour la purification des protéines marquées par H surexprimées à partir de milieux de culture cellulaire. La matrice est une agarose réticulée à 6% avec des propriétés optimales pour les purifications en batch, en colonne et à l’échelle FPLC de recherche/pilote. La résine a une grande capacité de liaison (jusqu’à 80 mg de protéines par mL de résine) et peut tolérer les concentrations élevées d’EDTA et d’agents réducteurs utilisées pour inhiber les métalloprotéases et stabiliser les protéines intracellulaires sensibles.
Caractéristiques de la résine Ni-IMAC haute capacité compatible EDTA Pierce
- Chelator stable—utilise jusqu’à 20 mM EDTA et DTT sans perte de performance
- Les polyvalents—purifient à la fois les protéines surexprimées et sécrétées dans les milieux de culture cellulaire (par exemple, Expi293, ExpiCHO, et ExpiSf les systèmes d’expression)
- Capacité— >de liaison élevée : 80 mg/mL pour les protéines recombinantes marquées à H
- Les formats résine lâches et colonnes de spin réutilisables—peuvent être régénérés jusqu’à 10 fois en utilisant le protocole CIP standard (non applicable aux plaques à 96 puits)
- Flexible— disponible en plusieurs formats, incluant la résine lâche en vrac, les colonnes de rotation et les plaques de rotation à 96 puits
L’EDTA et des agents réducteurs tels que la DTT et le TCEP affectent négativement la performance des supports Ni-IMAC en retirant le métal. En raison de sa caractéristique de stabilité chélatrice (tolérante à l’EDTA), la résine Ni-IMAC Pierce à haute capacité compatible EDTA est particulièrement adaptée à la purification des protéines exprimées marquées par His, qui sont sécrétées dans des milieux de culture cellulaire ou des protéines intracellulaires marquées par H nécessitant la présence d’EDTA pour maintenir leur stabilité et leur fonction. Dans les deux cas, de grandes quantités d’échantillons peuvent être purifiées sans que le métal Ni ne se détache du support, fournissant ainsi des rendements constants à haute capacité.
Formats disponibles
- Les boues—de résine contiennent 20 mL, 100 mL, 500 mL et 1 L de boue à 50% dans 20% d’éthanol
- Colonnes—de spin de 10 mL contenant 1 mL de résine déposée, fournies sous forme de 5 mL de boue à 20%
- Plaques—à rotation à 96 puits Plaques à rotation à 96 puits avec 50 μL de résine détachée, fournies sous forme de 250 μL de boue à 20%
Spécifications
Spécifications
| Propriété de fixation | Écurie Chelator |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace humide |
| Granulométrie | 50 à 80 μm |
| Forme | Suspension liquide |
| Quantité | 2 plaques |
| Catégorie | Spin Plate |
| Suffisant pour | Purification des protéines marquées à His |
| Capacité de liaison | Jusqu’à 5 mg/puits (jusqu’à 100 mg/ml de résine) |
| Capacité (métrique) | 5 mg/well |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.