Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Agarose au glutathion Superflow
Description
Effectuer une purification à grande échelle et de haute pureté des protéines marquées GST avec de Thermo Scientific™ Pierce l’agarose glutathion Superflow , qui consiste en du glutathion immobilisé en une agarose perlée reticulée à 6%.
Informations complémentaires et commande en ligne
Points clés :
Une forte capacité – de liaison dynamique lie 10 mg de pure GST par mL de résine à un débit linéaire de 150 cm/heure; peut se lier à plus de 20 mg/mL à un débit de 30 cm/heure
La haute pureté – offre plus de 90% de pureté lorsqu’elle est utilisée pour purifier des protéines surexprimées GST ou de fusion GST provenant de lysats
Un support robuste – et fortement réticulé en perles d’agarose Superflow à 6% tolère des débits linéaires allant jusqu’à 1200 cm/heure
Compatible – maintient sa fonction après exposition à une grande variété de produits chimiques et de valeurs de pH
Une résine économique – est stable à travers plusieurs cycles de nettoyage et de réutilisation
Recommandé dans les domaines suivants :
Purification à moyenne à FPLC grande échelle des protéines marquées à la TPS
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Pierce Glutathion Superflow Agarose |
| Formule | Glutathion sur de l’agarose perlée à 6% fortement réticulée (superflux 6), pâté dans de l’eau avec de l’azide de sodium |
| Quantité | 1 L |
| Suffisant pour | Liaison jusqu’à 30 mg de résine GST/mL (capacité statique) ou jusqu’à 10 mg de résine GST/mL (capacité dynamique) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.