missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Trousse de test double Gaussia-Luciférase Luciférase

Numéro de catalogue. PI16182
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Kit de réaction 1000
Trousse de réaction 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI16182 Kit de réaction 1000
PI16181 Trousse de réaction 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PI16182 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 16182

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Simultanément, on détecte l’activité intracellulaire de la gaussia et de la luciole rouge dans les lysats de cellules entières chez les mammifères.

Le Thermo Scientific™ Pierce kit de test double Gaussia-Luciférase Luciférase fournit les réactifs nécessaires pour détecter simultanément l’activité intracellulaire de la gaussia et de la luciférase rouge dans les lysats de cellules entières chez les mammifères.

Le kit de double dosage Pierce Gaussia-Luciférase Luciférase est un test hautement sensible qui permet la détection simultanée de l’activité de la luciférase Gaussia et de la luciférase rouge. La luciférase gaussia agit comme un rapporteur expérimental avec une luciole rouge constitutivement active comme contrôle de normalisation. Cette combinaison rapporteur-contrôle permet de surveiller simultanément les activités expérimentales du reporter et du contrôle luciférase dans un test à lecture unique, sans nécessiter d’ajouter des réactifs substrat en deux étapes ou de tremper.

La solution de travail par essai contient des substrats pour les deux luciferases, et les réactions se produisent simultanément avec la cinétique de type flash. Les signaux luminescents résultants sont résolus spectralement à l’aide de filtres. Dans un seul échantillon, les chercheurs peuvent tester l’activité transcriptionnelle des éléments régulateurs, des voies de transduction du signal et des effets des activateurs ou inhibiteurs.

Faits saillants

  • Détection simultanée—, basée sur un filtre, séparée par longueur d’onde de deux activités luciférases
  • Les sensibilités—mesurent les activités de Gaussia bleu vif et de luciole rouge dans le même échantillon
  • Rapide—, pas d’étape de trempe requise, contrairement aux tests séquentiels traditionnels
  • Multiplex—capable de quantifier deux activités cellulaires dans le même échantillon

Exige

des journalistes luciférase Gaussia et Red Firefly; des réglages de filtres dans les plages de 425 à 525 nm pour Gaussia Luc et 615 à 675 nm pour Red Firefly Luc; luminomètre ou autre instrument capable de surveiller la luminescence, comme l’ALF Varioskan ou les Varioskan LUX lecteurs de microplaques; injecteur pour évaluer plus de 24 puits simultanément

Applications recommandées

Étudier deux éléments réglementaires en même temps; surveiller simultanément deux voies de signalisation; permettre d’étudier plus d’une cible par écran (par exemple, effets hors objectif)

Spécifications

Catégorie Kits de dosage
Cible Luciférase, luciole luciole Luciférase, Gaussia Luciférase
Quantité Kit de réaction 1000
Contenu et stockage • Tampon double test Gaussia-Firefly, 50 mL, conserver à 4°°•
C de coelenterazine (100X), 0,5 mL, conserver à -80°°•
C D-Luciférine, lyophilisée, 30 mg, conserver à 4°°
•C Tampon de lyse cellulaire 2X, 60 mL, conserver à température

ambiante après réception, kit de stockage à -80 °C ou stocker les composants individuels comme indiqué ci-dessus.
Essai Reporter Enzyme, Luciférase Reporter Essai
Cellules compatibles Cellules de mammifères
Méthode de détection Bioluminescence
À utiliser avec (équipement) Luminometer
Format 96-well Plate, 384-well Plate
Type d’étiquette Enzyme marquée
Propriétés de substrat Substance chimique
Technique Chimiluminescence améliorée
Type de substrat Substrat de luciférase
Gamme de produit Pierce
Substrat Céléntérazine, D-Luciférine
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.