Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Colonnes de spins et plaques filtrantes pour élimination de colorants et biotine, 0,5 –10 mL
Description
Retirez rapidement les colorants fluorescents non réagis, la biotine, les agents réducteurs et les agents réticulants des échantillons de protéines avec un MWCO de 7K en moins de 15 minutes grâce Thermo Scientific Pierce Zeba à des colonnes et plaques filtrantes pour élimination de colorants et de biotine.
Retirer le colorant libre après une réaction de marquage est souvent difficile et long, mais il est essentiel pour déterminer avec précision les rapports colorant/protéines. La résine de colorant perforant Zeba et d’élimination de la biotine est hautement spécialisée pour produire des récupérations protéiques exceptionnelles tout en éliminant efficacement les colorants fluorescents non conjugués, les réactifs de biotinylation, les agents réducteurs et les réticulants. En utilisant la quantité appropriée d’échantillon et en travaillant dans des conditions tampon, ces colonnes et plaques filtrantes peuvent éliminer avec succès presque n’importe quel colorant fluorescent. Même des échantillons de protéines dilués (25 μg/mL) peuvent être traités avec succès pour éliminer les colorants, la biotine, les agents réducteurs et les réticulants, et pour récupérer efficacement les protéines (>7 kDa). Ces produits ne sont pas recommandés pour le désalage ou l’échange de tampons.
Les caractéristiques des Zeba colonnes et plaques filtrantes pour l’élimination des colorants et de la biotine incluent :
• Versatile—élimine les colorants fluorescents non réagis, les réactifs de biotinylation, les réticulateurs et les agents réducteurs des solutions•
protéiques Haute récupération—La résine à faible liaison maximise la récupération
• des protéines Facile à utiliser—, pas de préparation ou d’équilibrage
• de colonne encombrante Élimination rapide—des petites molécules et récupération des protéines en moins de 15 minutes Flexible—
•disponibles dans les colonnes de spin et les plaques de filtrage pour une gamme de besoins
Capacités
•d’échantillonnage Colonne de spin de 0,5 mL : Colonne d’échantillon
• de spin 2 mL de 50 à 120 μL : Colonne d’échantillon
• de 400 à 700 μL de 5 mL : Plaque filtrante à 96 puits d’échantillon
• de 1 à 2 mL : 40 à 100 μL d’échantillon (par puits)
Formats
• disponibles Colonnes de spin : Plaques filtrantes à 96 puits de 0,5, 2, 5 et 10
• mL : pré-distribué; compatible avec la centrifugation pour la purification manuelle ou automatisée; Permettre une reproductibilité rapide et constante puits à puits et plaque-plaque pour des nettoyages
à petite échelle à haut débitApplications
• Idéal pour le nettoyage post-réaction des échantillons
• Pour éliminer efficacement les colorants non conjugués, la biotine, les agents réducteurs et les réticulateurs grâce à une récupération exceptionnelle des protéines
Spécifications
Spécifications
| Contenu et stockage | Conserver à 4 °C. |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| Format | Plaque de filtration à 96 puits |
| Type de colonne | Résine propriétaire |
| Gamme de produit | Zeba |
| Quantité | Plaques 2 x 2 |
| Volume (métrique) | 96 puits |
| Volume d’échantillon (métrique) | 40 à 100 μL |