missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Pierce™ Trousse de test protéique Bradford

Numéro de catalogue. PI23200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
950 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI23200 950 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI23200 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LSG23200
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Du brun au violet (A595nm), prêt à utiliser, réactif classique compatible avec l’agent réducteur pour mesurer la concentration totale de protéines par rapport au standard protéique.

Mesurez la concentration de protéines à l’aide d’une formulation stable du réactif de Bradford original décrit dans la littérature avec Thermo Scientific™ Pierce Coomassie le kit de test protéique.

Le kit d’analyse des protéines Pierce Coomassie est une formulation prête à l’emploi du réactif populaire d’essai initialement décrit par Bradford en 1976. Lorsqu’il est mélangé à une solution protéique, le réactif acide Coomassie change de couleur, passant du brun au bleu proportionnellement à la quantité de protéines présentes dans l’échantillon. Les déterminations protéiques sont effectuées par comparaison avec la réponse couleur des étalons de test protéique, généralement préparés comme une série de dilutions connues de l’albumine sérique bovine (BSA) ou de la gamma globuline bovine (BGG). Le kit comprend Coomassie un réactif de test protéique et un paquet d’ampoules standard à l’albumine. La procédure simple s’adapte à presque toutes les échelles de volume, y compris les tubes à essai, les cuvettes et les microplaques.

Points clés :

  • Kit stable au réactif – Bradford, prêt à l’emploi, du réactif classique du test Bradford

  • Mesure colorimétrique – avec un spectrophotomètre standard ou un lecteur de plaques (595 nm)

  • Un réactif simple facile à utiliser –; aucune préparation efficace du réactif n’est requise

  • Développement rapide – et presque immédiat des couleurs; ajouter, mélanger et lire les résultats

  • La plage – large détecte la concentration de protéines entre 1 et 1500 μg/mL

  • Protocoles flexibles – à microplaques et cuvettes fournis avec les instructions et adaptables à plusieurs plages de travail cibles

Comprend :

Coomassie Réactif de test protéique et 10 ampoules d’Albumine Standard

Spécifications

Contenu et stockage Suffisant pour :
  • 630 tests à tube ou 3800 microplaques
  • Réactif du test Pierce Bradford, 950 mL
  • Ampoules standard à l’albumine, 2 mg/mL, 10 x 1 mL
Conservez le réactif du test protéique Bradford à 4 °C. Conservez les ampoules Albumine Standard non ouvertes à température ambiante.
Essai Essai de Bradford
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produit Pierce
Type de produit Dosage de quantification des protéines
Spécificité Non spécifique à une cible
Suffisant pour 630 tests à tube ou 3800 microplaques
À utiliser avec (application) Détection basée sur la solution, absorbance
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
Quantité 950 mL

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.