missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ BS2G-d0 (bis(sulfosuccinimidyl) glutarate-d0)

Numéro de catalogue. PI21610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI21610 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI21610 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21610

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Entreliez des amines à amines en utilisant ces paires lourdes (déutérées) et légères d’un réticulateur NHS-ester 7,7A pour l’analyse par spectrométrie de masse des interactions protéiques.

Thermo Scientific™ Pierce Les réactifs BS2G-d0/d4 forment un ensemble apparié de variétés de masse lourde (deuterée) et légère d’un courte réticulateur réticulant à l’amine, facilitant l’identification des peptides réticulés par spectrométrie de masse.

Points clés :

  • Réticulateur bien caractérisé, de haute pureté, marqué au deutérium, et son analogue contenant de l’hydrogène
  • Instructions éditées par un expert dans le domaine de la réticulation/stratégie MS
  • La paire de réactifs à base de sous-érate et de glutarate offre une “option de règle” moléculaire pour étudier les distances inter- et intramoléculaires afin d’obtenir des informations structurelles impossibles avec un seul réactif
  • Efficace et pratique – ne nécessite que des quantités de microgrammes de protéines; une excellente alternative aux méthodes basées sur la RMN ou la cristallographie aux rayons X qui nécessitent de grandes quantités de protéines, de solvants spéciaux ou la formation de cristaux
  • Groupes réactifs : ester sulfo-NHS (homobifonctionnel)
  • Réaction à : groupes aménés

Spécifications

Réactivité chimique Amine-Amine
Clivable Non
Aperçu général BS2G-d0
Poids moléculaire (g/mol) 530.35
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 7.7 Å
Contenu et stockage À la réception, le magasin s’est desséché à 4 à 8 °C.
Perméabilité cellulaire Non
Shipping condition (Condition d'expédition) Conditions ambiantes
Gamme de produit Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Homobifonctionnel
Groupement réactif Sulfo-Ester NHS
Séparateur Court (<10 Å)
Forme Poudre
Quantité 10 mg
Solubilité Eau
Format Standard
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.