missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Agarose I (Grade en biologie moléculaire)

Numéro de catalogue. PI17852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI17852 500 g
PI17850 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. PI17852 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LSG17852

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Assurez-vous d’assurer une consistance uniforme de lot à lot lors de la préparation des gels d’électrophorèse utilisant des formulations d’agarose régulières ou à faible fusion hautement purifiées et mélangées.

Thermo Scientific™ Pierce Les agaroses sont des formulations hautement purifiées et soigneusement mélangées d’agarose à fusion régulière ou faible, qui offrent une consistance uniforme de lot à lot pour la préparation des gels d’électrophorèse.

Points clés :

  • Agarose I (Grade en biologie moléculaire)
  • Une agarose à température de fusion régulière pour l’électrophorèse nécessitant un niveau exceptionnel de pureté avec des performances inégalées
  • Agarose II (Low Melt)
  • Une agarose à basse température pour des applications spéciales nécessitant une température de fusion plus basse
  • Optimal pour la “digestion/ligature en” gel et la récupération de l’ADN
  • À 1%, cela crée un gel transparent très gérable qui offre une excellente résolution et des caractéristiques de fusion
  • fond à environ 65 °C et reste fluide à 37 °C pendant au moins 24 heures, fournissant une excellente matrice pour la manipulation enzymatique des échantillons

Spécifications

Contenu et stockage Entreposez le produit à température ambiante.
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel
Point de fusion Point de fusion standard
Type de produit Agarose I (Grade en biologie moléculaire)
Quantité 500 g
Plage de séparation 100 pb à >30 kb

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.