missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Kit de coloration IgG IgG pour peroxydase ABC ultra-sensible
Description
Thermo Scientific™ Pierce Les kits de coloration ABC incluent des réactifs pour la technique du complexe avidin-biotine (ABC), une méthode très sensible pour la détection immunohistochimique avec des anticorps secondaires biotinylés.
Des anticorps primaires fortement dilués peuvent être utilisés avec des kits de coloration ABC, produisant une intensité de coloration comparable à d’autres méthodes nécessitant des concentrations plus élevées d’anticorps. Les kits contenant un anticorps secondaire sont sélectionnés par l’espèce d’anticorps primaire à utiliser. Par exemple, si l’anticorps primaire (IgG) est produit chez la souris, sélectionnez le kit IgG de souris ABC. Tout ce dont vous avez besoin pour créer un système de détection sensible, c’est votre anticorps principal spécifique, un kit ABC avec un anticorps biotinylé et un substrat pour la peroxydase de raifort. Les kits standards ne contiennent que l’avidine et l’enzyme biotinylée. Ils sont utiles si un kit ABC n’est pas disponible pour votre espèce spécifique d’anticorps primaire, ou si l’anticorps primaire est directement marqué avec un Thermo Scientific EZ-Link réactif de biotinylation. L’anticorps biotinylé pour votre application spécifique peut ensuite être utilisé, ainsi que le sérum bloqueant et un kit ABC standard.
Points clés :
- Produire une teinture de fond très faible
- Exigent des concentrations primaires d’anticorps plus faibles que les méthodes standard
- Idéal pour l’immunohistochimie et ELISA les applications de Western blotting
ABC Kits
- Disponible avec la peroxydase au raifort
- Contenir un anticorps secondaire biotinylé dans un choix d’espèce – . L’espèce doit être sélectionnée en fonction de l’espèce de l’anticorps primaire à utiliser
Uniformes standards
- Disponible avec un choix entre phosphatase alcaline ou peroxydase de raifort
- Convient à une utilisation lorsqu’un kit ABC n’est pas disponible pour l’espèce de l’anticorps primaire ou si la spécificité de l’anticorps dans le kit n’est pas appropriée à l’application
- Ne pas inclure d’anticorps secondaires ou sérums bloqueants – , et le sérum bloqueant doit être acheté séparément
Kits ABC ultrasensibles
- Disponible avec la peroxydase au raifort
- Ils offrent une plus grande sensibilité que les kits ABC sans augmentation de coloration de fond
- Fournir la sensibilité supplémentaire nécessaire pour localiser les antigènes présents en très petites quantités
- Permettre l’utilisation de dilutions environ cinq fois plus élevées d’anticorps primaires que les kits ABC
Comprend :
Anticorps secondaire biotinylé purifié par affinité, 1 mL (sauf les trousses standards); Sérum bloqueur approprié, 3 mL (sauf les trousses standards); réactif Avidin, 2 mL; Réactif enzymatique biotinylé, 2 mL
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Kit de coloration IgG IgG Pierce Ultrasensitive ABC ABC Peroxidase |
| Méthode de détection | Colorimétrique, à base de biotine, chromogène |
| Quantité | 8 mL |
| Contenu et stockage | Suffisant pour : Au moins 10 mL de solution de coloration ABC Conserver tous les réactifs à 4 °C |
| Type de substrat | Substrat HRP (peroxydase de raifort) |
| Gamme de produit | Pierce |
| À utiliser avec (application) | Immunodétection, IHC (Immunohistochimie) |
| Type de produit | Kit de teinture |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.