missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Picus™ 2 Pipette électronique 12 canaux PROMO
Description
- Picus™ Deux pipettes électroniques à 12 canaux offrent une performance fiable tout en étant respectueuses de votre main. Le design ergonomique inégalé réduit non seulement la tension, mais aide aussi à assurer des résultats de pipetage reproductibles.
- Des modes de pipetage facilement accessibles et des programmes personnalisables pour des applications populaires vous font gagner du temps en laboratoire.
- Gagnez du temps : Picus™ 2 pipettes électroniques vous fait gagner du temps en laboratoire grâce à un large choix de modes de pipetage et des programmes personnalisables pour répondre à tous vos besoins. Les modes les plus fréquemment utilisés avec des réglages spécifiés peuvent être sauvegardés sur votre appareil pour un accès rapide et facile. En connectant Picus™ 2 à votre appareil mobile, vous pouvez utiliser l’application Sartorius mobile de pipetage pour exécuter en douceur les flux de travail de préparation des échantillons et ajuster automatiquement le réglage de la pipette, augmentant ainsi votre productivité.
- Résultats fiables : Picus™ 2 pipettes électroniques à 12 canaux offrent des performances fiables tout en étant respectueuses de votre main. Étant extrêmement légères et compactes pour des pipettes à 12 canaux, les utilisateurs ressentent moins facilement la fatigue, ce qui donne des résultats plus précis. Le traceur de plaques intégré aide l’utilisateur à suivre la progression avec des plaques à 96 et 384 puits.
- Caractéristiques de sécurité : Les dispositifs de sécurité comme la protection par mot de passe et les rappels d’étalonnage soutiennent les exigences de conformité dans les laboratoires réglementés. Les pipettes peuvent aussi être verrouillées pour ne pas être utilisées, en attendant un service ou un nettoyage.
- Les Picus™ 2 pipettes à 12 canaux peuvent être décontaminées avec des désinfectants, des UV ou de l’autoclavage (à l’exception des modèles de 1 200L).
- Résultats fiables et reproductibles du pipetage
- Une large sélection de modes de pipetage
- Programme personnalisable
- Protection par mot de passe
- Rappels d’étalonnage
- Sartorius Application mobile de pipetage
Spécifications
Spécifications
| Cônes compatibles | Sartorius Optifit Astuces, SafetySpace astuces, astuces flexibulk |
| Espacement de cônes réglable | Non |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec | Optifit Embout (10 μL), SafetySpace embout du filtre |
| Type de prise | Aucun |
| Matériau | Polycarbonate ABS |
| Nombre de canaux | 12 |
| Programmabilité | Oui |
| Afficher plus de résultats |