missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide picrique, cristaux, Spectrum™ chimiques

Numéro de catalogue. 18612372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12 kg
Emballage:
Fût en polyéthylène
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18612372 12 kg Fût en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 18612372 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur P169112KGBL
Jusqu’à 300 $ de produits chimiques supplémentaires
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 88-89-1
Formule moléculaire C6H3N3O7
Poids moléculaire (g/mol) 229.10
Clé InChI OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC 2,4,6-trinitrophénol
SOURIRES OC1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O

Spécifications

Point de fusion 121° à 123 °C
CAS % maximal 1
Quantité 12 kg
Emballage Fût en polyéthylène
Niveau Réactif

ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.