missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide picolinique, 99%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Picolinic acid |
| Nom Remarque | 99% |
| Point de fusion | 136°C to 139°C |
| Couleur | White |
| pH | 3 to 4 (1% soln.) |
| Spectre infrarouge | Authentic |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99% |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 22, 33 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | GHS Signal Word: Warning |
| Hazard Statement | GHS H Statement Harmful if swallowed. Causes serious eye irritation. |
| Precautionary Statement | GHS P Statement Do not eat,drink or smoke when using this product. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses,if presen |
| EINECSNumber | 202-719-7 |
| RTECSNumber | TJ7344000 |
| TSCA | TSCA |
RUO – Usage réservé à la recherche