missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Phusion Blood Direct PCR Master Mix

Numéro de catalogue. F175S
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb de réactions:
100 réactions
500 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Nb de réactions
F175S 100 réactions
F175L 500 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. F175S Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur F175S

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific Phusion Blood Direct PCR Master Mix est conçu pour l’amplification de l’ADN à partir du sang total. Cela élimine le besoin d’une étape distincte de purification de l’ADN avant la PCR.

Thermo Scientific Phusion Blood Direct PCR Master Mix est conçu pour l’amplification de l’ADN à partir du sang total. Cela élimine le besoin d’une étape distincte de purification de l’ADN avant la PCR. La polymérase d’ADN haute fidélité Hot Start II modifiée Phusion est résistante aux principaux inhibiteurs PCR présents dans le sang et conserve son activité à des concentrations sanguines allant jusqu’à 40% lors de la réaction PCR.

Cette relecture précise de l’ADN polymérase fait du Phusion Blood Direct PCR Master Mix un choix idéal pour des applications exigeantes, comme le clonage. Phusion Blood Direct PCR Master Mix permet également l’analyse d’échantillons sanguins contenant différents conservateurs (par exemple, héparine, EDTA, citrate), des conditions de stockage et provenant de diverses espèces.

Faits saillants

  • La PCR directe permet d’ajouter un échantillon directement à la réaction PCR, réduisant ainsi les étapes longues et coûteuses de purification de l’ADN
  • Le protocole de stockage par dilution & disponible permet plusieurs réactions PCR à partir d’un même échantillon
  • ADN polymérase Hot Start II spécialement Phire conçue pour des temps de protocole PCR extrêmement courts
  • Le format de mélange maître avec un colorant de charge en gel prémélangé minimise le risque de contamination croisée, réduit la manipulation des échantillons et permet une charge directe sur le gel

Applications

  • Génotypage
  • Détection des transgènes
  • Analyse du KO
  • Séquençage
  • Clonage

Remarques

  • La température de recuit pour Phire les polymérases d’ADN peut différer considérablement de celle des Taqpolymérases à base de données.

Spécifications

Concentration 2X
Contenu et stockage • 2 Phusion mélanges maîtres PCR direct sanguins, 1 mL
• mélange d’amorce contrôlée universelle, 40 μL
• 50 mM EDTA, 0,5 mL
• 50 mM DMSO, 0,5 mL
• 50 mMMgCl 2, 1,5 mL
• d’eau sans nucléase, 1,25 mL
O'GeneRuler • d’échelle d’ADN express, 50 μg (suffisant pour 100 applications)

à conserver à -20 °C.
Performance de la PCR pour les régions riches en GC Élevée
Méthode PCR PCR directe
Polymérase Phusion Polymérase de l’ADN du sang II
Vitesse de réaction Rapide
Comprend une étiquette ou un colorant Oui
Type de produit Mix maître PCR direct
Quantité 100 réactions
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide ou sèche
À utiliser avec (application) Génotypage
Démarrage à chaud Démarrage à chaud intégré
Nb de réactions 100 réactions
Bouts collants Bout rond
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Type d’échantillon Sang
Matériau de départ ADN
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.