missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Solution d’acide phospholybdique et d’éthanol [pour TLC coloration], TCI America™

Numéro de catalogue. P1484500ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P1484500ML 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. P1484500ML Fournisseur TCI America Code fournisseur P1484500ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 51429-74-4
Formule moléculaire H3Mo12O40P
Poids moléculaire (g/mol) 1825.40
Numéro MDL MFCD00149913
Clé InChI FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PMA
Nom de l’IUPAC Acide 12-molybdophosphorique
SOURIRES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Phosphomolybdic Acid Ethanol Solution [for TLC Stain]
Couleur Jaune
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide clair à 20 °C
Numéro UN 2924
Poids de formule 1825.48
EINECSNumber (1)-0714
TSCA Non