missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tampon phosphate pH 7,2, pour BOD, certifié, LabChem™

Numéro de catalogue. LC185001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
LC185001 500 mL
LC185002 1 L
LC185004 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. LC185001 Fournisseur LabChem Code fournisseur LC185001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 7758-11-4 | Formula: HK2O4P | Weight: 174.17 g/mol

Spécifications

Nom ou substance chimique Phosphate Buffer pH 7.2
Nom Remarque Pour le conseil d’administration
CAS 7758-11-4, 7778-77-0, 7558-79-4, 12125-02-9
Couleur Incolore
CAS % maximal 95.03, 2.18, 0.85, 1.77, 0.17
Renseignements sur la décomposition ammoniac gazeux; Oxydes de phosphore
Densité 1g/mL
À utiliser avec (application) Wastewater Analysis
pH 7.2 ± 0.1
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Désignation Test de réussite
Formule moléculaire HK2O4P
Formule linéaire KH2PO4
Emballage Bouteille en polyéthylène
Gravité spécifique 1g/mL
Traçabilité NIST Tracable à NIST
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Poids moléculaire (g/mol) 174.17
Poids de formule 136.09
Niveau Certifié
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats