missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(Phénylthio)acide acétique 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P075325G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P075325G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. P075325G Fournisseur TCI America Code fournisseur P075325G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 103-04-8
Formule moléculaire C8H7O2S
Poids moléculaire (g/mol) 167.20
Numéro MDL MFCD00004355
Clé InChI MOTOSAGBNXXRRE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme phenylthio acetic acid, thiophenoxyacetic acid, 2-phenylthio acetic acid, phenylthioglycolic acid, phenylmercaptoacetic acid, 2-phenylsulfanyl acetic acid, phenylsulfanyl acetic acid, acetic acid, phenylthio, phenylmercapto acetic acid, carboxymethyl phenyl sulfide
PubChem CID 59541
Nom de l’IUPAC 2-(phénylsulfanyle)acétate
SOURIRES [O-]C(=O)CSC1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique (Phenylthio)acetic Acid
Point de fusion 64 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 25 g
Poids de formule 168.21
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-1103
TSCA Non