missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromure de phénylsénényle, 98%

Numéro de catalogue. AAA1190614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1190614 25 g
AAA1190603 1 g
AAA1190606 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAA1190614 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1190614
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 34837-55-3 | C6H5BrSe | 235,981 g/mol

Utilisé dans la synthèse d’énones par sélénenylation de αcétones -cyano avec naphtalénide de lithium. Le bromure de phénylsélénle a été utilisé dans la préparation de l’exo-2-méthyl-7-phénylsélényl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopente[a,e]pentalène-1,3-dione et endo-2-méthyl-7-phénylsélanyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopente[a,e]pentalène-1,3-dione.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Employées dans la synthèse d’énones par sélénenylation de αcétones -cyano avec de la naphtalénide de lithium. Le bromure de phénylsélénle a été utilisé dans la préparation de l’exo-2-méthyl-7-phénylsélényl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopente[a,e]pentalène-1,3-dione et endo-2-méthyl-7-phénylsélanyl-octahydro-8-oxa-2,7b-diaza-dicyclopente[a,e]pentalène-1,3-dione.

Solubilité
Soluble dans le toluène, très légère turbidité.

Notes
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart de l’air et de l’eau/de l’humidité. Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver loin de l’agent oxydant.

Identifiants chimiques

CAS 34837-55-3
Formule moléculaire C6H5BrSe
Poids moléculaire (g/mol) 235.981
Numéro MDL MFCD00000047
Clé InChI LCEFEIBEOBPPSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenylselenyl bromide, benzeneselenenyl bromide, phenylselenenyl bromide, bromoselenobenzene, phsebr, phenylselenylbromide, benzeneselenyl bromide, phenylselanyl bromane, brseph, phenylseleno bromide
PubChem CID 123446
Nom de l’IUPAC Phényl sélénohypobromite
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)[Se]Br

Spécifications

Nom ou substance chimique Phenylselenenyl bromide
Point de fusion 56 °C à 62 °C
Point d’ébullition 107 °C à 108 °C (15 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2928
Beilstein 2039772
Sensibilité Sensible à l’humidité
Renseignements sur la solubilité Soluble dans le toluène, très légère turbidité.
Poids de formule 235.98
Pourcentage de pureté 98%
Hazard Category H301+H331-H314-H373
Hazard Statement GHS H Statement
H301-H331-H373
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Precautionary Statement P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.
EINECSNumber 252-238-1
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche