missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Medisca Phényléphrine chlorhydrate, USP
Description
Les crytals USP de phényléphrine Hydrochloride sont blancs ou pratiquement blancs. C’est inodore.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Phenylephrine Hydrochloride, USP |
| Emballage | Bocal 300 ml, blanc, HDPE, rond, 53-400, TRIVENI-DB, CT |
| CAS | 61-76-7 |
| Catégorie | Norme des médicaments |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.6676 |
| Quantité | 25 g |
| Pourcentage de pureté | 98 à 102% |
| Niveau | USP |