missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Isonicotinate de phényle, TCI America™

Numéro de catalogue. I014225G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
I014225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. I014225G Fournisseur TCI America Code fournisseur I014225G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 94-00-8
Formule moléculaire C12H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 199.209
Numéro MDL MFCD00059787
Clé InChI RGQQGHGIUCRECH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Isonicotinic Acid Phenyl Ester, Phenyl 4-Pyridinecarboxylate
PubChem CID 571548
Nom de l’IUPAC Phénylpyridine-4-carboxylate
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)OC(=O)C2=CC=NC=C2

Spécifications

Nom ou substance chimique Phenyl Isonicotinate
Point de fusion 72 °C
Quantité 25 g
Poids de formule 199.21
Forme physique Poudre cristalline