missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Indicateur de phénolphtaléine, 1% (p/v) dans la pyridine, Ricca Chemical

Numéro de catalogue. 562716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
562716 500 mL Bouteille en verre ambrée
R5627000100 100 mL Bouteille en verre ambrée
562732 1 L Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 562716 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur 562716

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 110-86-1 , 77-09-8
Formule moléculaire C5H5N
Poids moléculaire (g/mol) Mixture
Clé InChI JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Nom de l’IUPAC Pyridine
SOURIRES C1=CC=NC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Phenolphthalein Indicator
CAS % minimum 97.0, 0.5
CAS % maximal 100.0, 1.5
Concentration 1% (w/v)
Emballage Bouteille en verre ambrée
Solvant ou matrice Pyridine
Couleur Incolore à jaune
pH 8.5
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Pourcentage de pureté 1% W/V
Niveau Indicateur
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats